Merck
ENAH2C556759
Enamine
tert-butyl 5-methylpiperidine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-methylpiperidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO2/c1-8-5-6-9(12-7-8)10(13)14-11(2,3)4/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
PDSJFYHRFYOAKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272599
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272599