Merck
ENAH2C555D90
Enamine
4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-1-5(8(11)12)3-6(7)4-10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
BZLBTNMTYJGLEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194311
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194311