Merck
ENAH11E3F8D8
Enamine
6-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.6
MDL番号:
Iupac Name
6-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO2S/c6-4-2-1-3-5(8-4)11(7,9)10/h1-3H
InChI Key
ACBTVKRPJCPAHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2003293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2003293
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)