Merck
ENAH11E2996A
Enamine
1-cyclobutyl-2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.16
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclobutyl-2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10F2O2/c9-8(10)4-7(8,6(11)12)5-2-1-3-5/h5H,1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
FHJWAZKWSRFJHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1950021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1950021