Merck
ENAH11E2934D
Enamine
3,3-difluorocyclobutane-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.15
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluorocyclobutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C4H6F2S/c5-4(6)1-3(7)2-4/h3,7H,1-2H2
InChI Key
DKCJNWOPNZOCMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1948723
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1948723