Merck
ENAH11E2611B
Enamine
methyl 2-(3-bromopropyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(3-bromopropyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-14-11(13)10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-12/h2-3,5,7H,4,6,8H2,1H3
InChI Key
TWOSSTVSFCNWQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1941770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1941770