Merck
ENAH11E138C1
Enamine
tert-butyl 3-(1H-imidazol-4-yl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(1H-imidazol-4-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-5-8(6-14)9-4-12-7-13-9/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
ZFDOKQPYSDPGSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1894608
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1894608