Merck
ENAH11E0DBCF
Enamine
tert-butyl N-(3-sulfanylphenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-sulfanylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-5-4-6-9(15)7-8/h4-7,15H,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
FKQZBRIRXCOQJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881763
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881763
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)