Merck
ENAH11E04EA5
Enamine
3-(1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.13
MDL番号:
Iupac Name
3-(1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c8-6(9)2-1-5-3-7-4-10-5/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)
InChI Key
BLCYHVLWZDBRNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1857423
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1857423