Merck
ENAH11E022FF
Enamine
1-(3,3-dimethylbutyl)cyclopropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,3-dimethylbutyl)cyclopropan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-8(2,3)4-5-9(10)6-7-9/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
ZYOASTUMIGUMEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)