Merck
ENAH11E01A0E
Enamine
1H-pyrazole-4-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.12
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrazole-4-carboximidamide
Inchi Code
1S/C4H6N4/c5-4(6)3-1-7-8-2-3/h1-2H,(H3,5,6)(H,7,8)
InChI Key
LVYGOGLQIFYMGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1843960
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1843960
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)