Merck
ENAH11E00ED8
Enamine
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DPEYEJOFAHQWJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)