Merck
ENAH11E00D64
Enamine
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-8-4-7-9-5-2-3-6-9/h2-7H2
InChI Key
IEGLIUHTOPMAFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)