Merck
ENAH11E007EC
Enamine
4-methoxybutane-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.22
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxybutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C5H12OS/c1-6-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
MOPMCCAEXSBQFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839325
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839325
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)