Merck
ENAH11DEE8AF
Enamine
3-isocyanooxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
97.12
MDL番号:
Iupac Name
3-isocyanotetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C5H7NO/c1-6-5-2-3-7-4-5/h5H,2-4H2
InChI Key
QSVWFJLAPFEZBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792483
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792483
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)