Merck
ENAH11DD2766
Enamine
methyl 5-(3-methoxy-3-oxopropyl)pyrrolidine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(3-methoxy-3-oxopropyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-14-9(12)6-4-7-3-5-8(11-7)10(13)15-2/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
USHZXSSBOJSEAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726180
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726180