Merck
ENAH11DD24D7
Enamine
7-bromo-5-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.99
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-5-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9BrClN.ClH/c10-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(11)4-7;/h3-4,12H,1-2,5H2;1H
InChI Key
XPBLYWUPAVFZCW-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726291
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726291