Merck
ENAH11DD1FE3
Enamine
methyl 2-(2-formyl-1,3-oxazol-4-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(2-formyloxazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c1-11-7(10)2-5-4-12-6(3-9)8-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
VILXWGUOGCEECZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721988
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721988