Merck
ENAH11DD1E3B
Enamine
rac-[(2R,3S)-3-methyloxolan-2-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.64
MDL番号:
Iupac Name
((2S,3R)-3-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-5-2-3-8-6(5)4-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI Key
YPEMJTNPQGHUMU-KGZKBUQUSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720754
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720754