Merck
ENAH11DD1AFA
Enamine
(1E)-1-(4-methoxyphenyl)prop-1-ene-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
246.71
MDL番号:
Iupac Name
(1E)-1-(4-methoxyphenyl)-1-propene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3S/c1-8(15(11,12)13)7-9-3-5-10(14-2)6-4-9/h3-7H,1-2H3/b8-7+
InChI Key
VJDDIMQVDOARJB-BQYQJAHWSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718910