Merck
ENAH11DD1948
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H4F3NS2/c7-6(8,9)4-2-12-1-3(4)5(10)11/h1-2H,(H2,10,11)
InChI Key
UJUCCVFLBQMXCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716970
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716970