Merck
ENAH11DD181A
Enamine
(E)-2-(4-fluorophenyl)ethene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.65
MDL番号:
Iupac Name
(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2S/c9-13(11,12)6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-6H/b6-5+
InChI Key
WEYVXKRBZKSRRM-AATRIKPKSA-N
Purity
88
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716805
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716805
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)