Merck
ENAH11DD16D8
Enamine
2-bromo-5-isothiocyanatopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.07
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-isothiocyanatopyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrN2S/c7-6-2-1-5(3-8-6)9-4-10/h1-3H
InChI Key
VVILLOMKUYMNRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709686
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709686