Merck
ENAH11DD1579
Enamine
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.66
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H8ClN3O2S/c1-2-9-5(6)4(3-8-9)12(7,10)11/h3H,2H2,1H3,(H2,7,10,11)
InChI Key
XAEIYPLHRGBQCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)