Merck
ENAH11DCF825
Enamine
3-(benzyloxy)cyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(benzyloxy)cyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-11-6-7-12(8-11)14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12H,6-9H2
InChI Key
JUSLILFQZMQLMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222603
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222603