Merck
ENAH11DCF6A2
Enamine
1-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)piperidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.29
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-benzimidazol-2-yl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H16N4/c13-9-4-3-7-16(8-9)12-14-10-5-1-2-6-11(10)15-12/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8,13H2,(H,14,15)
InChI Key
RCLYMORVSRZNHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137198
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137198