Merck
ENAH0CD4661A
Enamine
4-(dimethyl-1,3-oxazol-4-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.72
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,5-dimethyl-1,3-oxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H10ClNO3S/c1-7-11(13-8(2)16-7)9-3-5-10(6-4-9)17(12,14)15/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DJUCKCOHCPVGJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709904
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709904
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)