Merck
ENAH0CD46605
Enamine
2-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-methylisoxazol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-5-4-6(2-3-7)8-9-5;/h4H,2-3,7H2,1H3;1H
InChI Key
FHJBZFIMTHFDAZ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709896
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709896
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)