Merck
ENAH0CD46500
Enamine
2-amino-1-[3-(cyclopentyloxy)phenyl]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.3
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1-[3-(cyclopentyloxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c14-9-13(15)10-4-3-7-12(8-10)16-11-5-1-2-6-11/h3-4,7-8,11,13,15H,1-2,5-6,9,14H2
InChI Key
LFLUNKAKVJZCAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709917