Merck
ENAH0CD463D1
Enamine
tert-butyl 3-(4-amino-6-hydroxypyrimidin-2-yl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-amino-6-hydroxypyrimidin-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18N4O3/c1-12(2,3)19-11(18)16-5-7(6-16)10-14-8(13)4-9(17)15-10/h4,7H,5-6H2,1-3H3,(H3,13,14,15,17)
InChI Key
DUGCAQNTXZQFGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708630
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)