Merck
ENAH0CD45D01
Enamine
tert-butyl N-[5-formyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.31
MDL番号:
mp
82-83
Iupac Name
tert-butyl (5-formyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H16N4O3/c1-14(2,3)21-13(20)17-10-8-16-18(11(10)9-19)12-6-4-5-7-15-12/h4-9H,1-3H3,(H,17,20)
InChI Key
KGGQGHPSJVWXGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703350
Melting Point
82-83
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703350