Merck
ENAH0CD45790
Enamine
methyl 2-(bromomethyl)oxolane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(bromomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11BrO3/c1-10-6(9)7(5-8)3-2-4-11-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
UQBVHFQQKXZWSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608140
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)