Merck
ENAH049F2C53
Enamine
N,N-dimethylmorpholine-3-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.66
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dimethylmorpholine-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-9(2)7(10)6-5-11-4-3-8-6;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
LBJSNMUJABXRKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699909
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699909