Merck
ENAH049F2C30
Enamine
(1,3-dimethylcyclobutyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.7
MDL番号:
Iupac Name
(1,3-dimethylcyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO2S/c1-6-3-7(2,4-6)5-11(8,9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
ZMMOCQAYFMRDKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699679
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)