Merck
ENAH049F2B5E
Enamine
2-cyanopyridine-4-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.17
MDL番号:
Iupac Name
2-cyanopyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2S/c7-12(10,11)6-1-2-9-5(3-6)4-8/h1-3H
InChI Key
QMIKUCZXOXDPTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696928
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)