Merck
ENAH049F2961
Enamine
4-ethynyl-3,5-difluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.1
MDL番号:
Iupac Name
4-ethynyl-3,5-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H3F2N/c1-2-5-6(8)3-10-4-7(5)9/h1,3-4H
InChI Key
BRGPGORZRVXPPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695736
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695736