Merck
ENAH049F2617
Enamine
[4-(aminomethyl)-octahydropyrido[2,1-c]morpholin-4-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
Iupac Name
(4-(aminomethyl)octahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazin-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c11-6-10(7-13)8-14-5-9-3-1-2-4-12(9)10/h9,13H,1-8,11H2
InChI Key
RUDAWAZOLDOJFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692467
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692467