Merck
ENAH049F208F
Enamine
methyl 3-cyano-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-cyano-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7(10)8(4-9)2-5-6(3-8)12-5/h5-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
RSZHANPALPAIKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657554
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657554
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)