Merck
ENAH049F1E64
Enamine
5,6-diamino-1-methyl-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.21
MDL番号:
mp
278-280
Iupac Name
5,6-diamino-1-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C5H8N4OS/c1-9-3(7)2(6)4(10)8-5(9)11/h6-7H2,1H3,(H,8,10,11)
InChI Key
UUTGBPJLMXTUQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313657
Melting Point
278-280
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313657
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)