Merck
ENAH049F1DC9
Enamine
2-cyclopropyl-5-iodo-4-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.08
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-iodo-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9IN2/c1-5-7(9)4-10-8(11-5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI Key
FRMHDGDJRLRBPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243777
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243777