Merck
ENAH049F1C16
Enamine
ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.12
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2,2,3,3-tetrafluoropropyl) carbonate
Inchi Code
1S/C6H8F4O3/c1-2-12-5(11)13-3-6(9,10)4(7)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
DDRDJHHMIJOBDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153750
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153750