Merck
ENAH0425869C
Enamine
2,2-dimethyl-2,5-dihydrothiophene-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.22
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethyl-2,5-dihydrothiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10OS/c1-7(2)6(5-8)3-4-9-7/h3,5H,4H2,1-2H3
InChI Key
XIADMCMCKIBOHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588730
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)