Merck
ENAH0425801F
Enamine
2-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.34
MDL番号:
Iupac Name
2-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17N3O2S/c1-13-6-8-14(9-7-13)17(15,16)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-5H,6-9,12H2,1H3
InChI Key
WAOGTUXWDPGYDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663739
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663739
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)