Merck
ENAH04257EA1
Enamine
3-bromo-7-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
468.31
MDL番号:
Iupac Name
7-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H18BrN3O4/c23-21-24-19(20(27)28)18-11-25(9-10-26(18)21)22(29)30-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,27,28)
InChI Key
OZWUBACHVQZOEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1556410
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1556410