Merck
ENAH04257A7F
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-one
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h1-6H2
InChI Key
FSHFLWMQAYBKHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662330
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)