Merck
ENAH042579BE
Enamine
2-[4-(benzyloxy)phenyl]propane-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.32
MDL番号:
mp
129-132
Iupac Name
2-(4-(benzyloxy)phenyl)propane-1,3-diol
Inchi Code
1S/C16H18O3/c17-10-15(11-18)14-6-8-16(9-7-14)19-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,17-18H,10-12H2
InChI Key
ZBZPRBDFDOSTDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657604
Melting Point
129-132
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657604
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)