Merck
ENAH0424FB9C
Enamine
1-(ethoxymethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(ethoxymethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-2-10-7-8(6-9)4-3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
InChI Key
HGCUYVJOMKSUMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1623063
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1623063