Merck
ENAH0424C9C6
Enamine
N-methyl-N-(prop-2-en-1-yl)carbamoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.58
MDL番号:
Iupac Name
allyl(methyl)carbamic chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c1-3-4-7(2)5(6)8/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
UEKTZPNFEQJPLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612229