Merck
ENAH0424C8FF
Enamine
1-(carbonochloridoyl)piperidin-3-yl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(chlorocarbonyl)piperidin-3-yl acetate
Inchi Code
1S/C8H12ClNO3/c1-6(11)13-7-3-2-4-10(5-7)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
BKJVHQAQRJBJQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612367
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612367
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)