Merck
ENAH0424C2DC
Enamine
2,2-diethoxy-1-(furan-2-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
Iupac Name
2,2-diethoxy-1-(2-furyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-3-12-10(13-4-2)9(11)8-6-5-7-14-8/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KMFLPRWDUNXRIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609125